Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Rød og grøn dextran, 10.000 MW, til endocytose
Artikelnummer. p-7244359
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Hver
Artikelnummer. 13335654
Brand: Invitrogen™ P35368
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Udfør hurtige og nøjagtige levende-celle endocytose og billeddannelsesassays med pHrodo Røde og grønne dextrankonjugater, som tilbyder pH-følsomme pHrodo farvestoffer, der ikke har behov for vasketrin eller quencher-farvestof, og som kan multiplekses i billeddannelse, HTS, HCA, sporing og flowapplikationer.
Udfør levende celle billeddannelse af endocytose hurtigere og mere præcist uden behov for vasketrin eller quencher farvestof med pHrodo Rød og grøn dextran 10.000 MW konjugater. De pH-følsomme pHrodo Røde og grønne dextrankonjugater er ikke-fluorescerende i neutrale miljøer, men fremkalder et klart rødt eller grønt fluorescerende signal i pH-områder på –5 8, såsom dem i endosomer og lysosomer. Disse pHrodo-mærkede dextraner kan multiplekses med andre farvestoffer og bruges til billeddannelse, HTS, sporing og flowapplikationer.
pHrodo Red Dextran (Kat.nr. P10361) er et overlegent alternativ til andre fluorescerende dextrankonjugater (f.eks. BCECF og tetramethylrhodamin [TRITC]) til levende-celle-billeddannelse af endocytose, den proces, hvorved plasmamembranen knopper til dannelse af membranbundne vesikler i cellen, som derefter transporteres til forskellige destinationer (endosomer). pHrodo Red Dextran har pH-følsomme fluorescensexcitations-/emissionsspektre på 560/585 nm, og dens fluorescensemission stiger i intensitet med stigende surhedsgrad. Denne stigning er særlig dramatisk i området pH 5 8, –som det almindeligvis ses i endocytiske vesikler. pHrodo Rød Dextran er i det væsentlige mørk i det ekstracellulære miljø; ved internalisering fremkalder dextrankonjugatet imidlertid et lyst, rødt-fluorescerende signal i endosomernes sure miljø. pHrodo Red Dextran kan også multiplekses med en bred vifte af blå, grønne og langt røde farvestoffer og reportere såsom GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grøn, Mitosox Grøn, og Mitotracker Deep Red, blandt mange andre.
pHrodo Grøn Dextran (Kat. Nr. P35368), gerne pHrodo Red Dextran, giver hurtige og nøjagtige resultater for levende-celle endocytose og fagocytose assays. pHrodo Grønne konjugater er ikke-fluorescerende uden for cellen ved neutral pH, men fluorescerer lysegrønt ved sure pH-områder, såsom dem i endosomer og lysosomer. De pHrodo Grønt farvestof kan multiplekses med en bred vifte af blå, røde og langt røde farvestofreportere såsom Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 rød, NucBlue , RFP'er og Mitotracker Deep Red, blandt mange andre. pHrodo Grønt Dextran 10.000 MW konjugat kan bruges til cellebilleddannelse, screening med højt indhold, screening med høj kapacitet og flowapplikationer. For et bredere udvalg af kompatible farvestoffer henvises til Cell Staining Tool eller SpectraViewer.
Nøgleapplikationer, der bruger mærkede dextrans:
Der er mange citater, der beskriver brugen af mærkede dextraner. Nogle af de mest almindelige anvendelser omfatter følgende:
•Neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
• Cellelinjesporing i levende celler
• Neuroanatomisk sporing
• Undersøgelse af intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
• Undersøgelse af vaskulær permeabilitet og blod-hjerne-barriereintegritet
• Sporing af endocytose
• Overvågning af forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
• Undersøgelse af de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix.
Høje produktionsstandarder
Vi tilbyder mere end 50 fluorescerende og biotinylerede dextrankonjugater i flere molekylvægtsintervaller. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
I de fleste tilfælde er vores fluorescerende dextraner meget lysere og har højere negativ ladning end dextraner, der er tilgængelige fra andre kilder. Desuden bruger vi strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof, som det er praktisk muligt, og analyserer derefter vores dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fraværet af forurenende stoffer med lav molekylvægt.
Bredt udvalg af substituenter og molekylvægte
Vores dextraner er konjugeret til biotin eller en lang række fluoroforer, herunder syv af vores Alexa Fluor farvestoffer og er tilgængelige i disse nominelle molekylvægte (MW): 3.000; 10.000; 40.000; 70.000; 500.000; og 2.000.000 dalton.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C, tørre ud og beskyt mod lys.
Oversigt pHrodo™ Grøn Dextran, 10.000 MW, til endocytose
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Celleanalyse
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer, Konfokalt mikroskop, Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold
Produkttype Supplement
Farvetype pHrodo™ Grøn
Form Fast stof
Produktlinje pHrodo
Mængde 0.5 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Subcellulær lokalisering Endosomer
Mål miRNA
Excitation/Emission 509/533