Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Røde og grønne AM Intracellulære pH-indikatorfarvestoffer
Artikelnummer. 15387951
Skift visning
Farve:
Grøn
Orange
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15387951 Grøn 1 sæt
15227909 Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15387951 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P35373
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kvantificer intracellulær pH med pHrodo Røde og grønne AM intracellulære pH-indikatorfarvestoffer, som gennemtrænger cellemembraner og fluorescerer i sure cytosoliske miljøer. Både pHrodo Røde og grønne AM-indikatorfarvestoffer er kompatible med HCS, fluorescensmikroplade, flowcytometri og HTS-platforme.
Mål og kvantificer intracellulær pH med pHrodo Røde og grønne AM-indikatorfarvestoffer, som er fluorogene prober, der krydser cellemembranen og forbliver i det intracellulære rum efter spaltning af uspecifikke esteraser. pHrodo Røde og grønne AM-indikatorfarvestoffer bliver mere og mere fluorescerende, når pH falder og kan bruges til at kvantificere cytosolisk pH i området 4 –9. Disse indikatorfarvestoffer kan også bruges i multipleksforsøg inden for HCS, flowcytometri, mikropladefluorometri og HCS-applikationer.
pHrodo Rød (Kat. Nej. P35372) og Green (Cat. Nej. P35373) AM intracellulære pH-indikatorer er fluorogene prober, der bruges til at måle intracellulær pH i levende celler. De er svagt fluorescerende ved neutral pH, men bliver mere og mere fluorescerende, efterhånden som pH-værdien falder. Disse reagenser kan bruges til at kvantificere cellulær cytosolisk pH i området 4-9 –med en pKa på ∼6,5 og med excitation/emissions-spektre på 560/585 nm (pHrodo rød) eller 509/533 nm (pHrodo grøn).
Både pHrodo røde og pHrodo grønne pH-indikatorfarver er fotostabile og egnede til brug i multiplexing-eksperimenter. pHrodo Rød kan nemt multiplexes med et bredt udvalg af blå, grønne og langt røde farvestoffer og rapporter som GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue Caspase CellEvent 3/7 grøn, Mitosox Grøn og Mitotracker Dyb Rød, blandt mange andre. pHrodo Grøn kan nemt multiplexes med et bredt udvalg af blå, røde og langt røde farvestofkilder som Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue RFP'er og Mitotracker Deep Red, blandt mange andre.
De pHrodo røde og grønne farvestoffer er blevet modificeret med AM-estergrupper, hvilket resulterer i et uladet molekyle, der kan trænge ind i cellemembraner. Når de er inde i cellen, spaltes de lipofile blokeringsgrupper i farvestofferne af uspecifikke esteraser, hvilket resulterer i forbindelser, der tilbageholdes i det intracellulære rum. Fluorescensintensiteten af proben bliver derefter en indikator for intracellulær pH. Efterfølgende brug af Intracellulært pH-kalibreringsbuffer-kit (Cat. Nej. P35379) gør det muligt at kvantificere denne intracellulære pH.
pHrodo Røde og grønne AM intracellulære pH-indikatorfarvestoffer er kompatible med forskellige platforme, såsom traditionel fluorescensmikroskopi, højindholdsscreening (HCS), flowcytometri og mikropladebaseret fluorimetri eller højkapacitetsscreening (HTS). Disse reagenser er også kompatible med bredfelts- eller konfokal fluorescensmikroskopi, flowcytometri, fluorescenspladelæsere og højindholdsinstrumenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C, udtørres og beskyttes mod lys.
Oversigt pHrodo™ Grøn AM Intracellulær pH-indikator
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Celleanalyse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Fluorometer, Instrument til analyse af højt indhold
Produkttype pH-indikator
Farvetype pH-indikator
Form Væske
Produktlinje pHrodo
Mængde 50μ L
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Subcellulær lokalisering Cytoplasma
Emissionsbølgelængde Synlig