Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Grøn STP Ester
Artikelnummer. 15158745
Skift visning
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15158745 500μ g 500µg
1 options
Artikelnummer. 15158745 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P35369
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
pHrodo™ Grøn STP Ester
Den aminreaktive pH-følsomme pHrodo™ Grøn STP-esterfarve er velegnet til fremstilling af biokonjugater til undersøgelse af endocytose og fagocytose. pHrodo™ Grøn øger dramatisk fluorescensen, da pH-værdien i omgivelserne bliver mere sur.
  • Brug pH-følsomt pHrodo™ Grøn STP-ester til fremstilling af pH-følsomme biokonjugater efter eget valg
  • Få hurtigere og mere nøjagtige resultater end med nogen anden endocytose- eller fagocytoseanalyse, —uden behov for vasketrin eller quenchere
  • Multiplex med røde fluorescerende markører såsom RFP, pHrodo™ Rød, og mange andre Forøgelsen
    af fluorescens af pHrodo™ Grøn som pH-ændringer fra basisk til sur korrelerer med forsuring af intracellulære vesikler, hvilket gør det til et ideelt værktøj til at studere endocytose eller fagocytose og deres regulering af miljøfaktorer, lægemidler eller patogener. De spektrale egenskaber ved pHrodo™ Grøn gør det nyttigt til flerfarvede eksperimenter. pHrodo™ Grøn kan detekteres ved hjælp af de fleste standard grønne fluorescerende filtersæt og er blevet valideret til brug på en række forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi og high content screening (HCS). Manglen på fluorescens af pHrodo™ Grøn i et typisk ekstracellulært miljø eliminerer behovet for vasketrin eller quencher-farvestoffer i den eksperimentelle arbejdsgang.
    De pHrodo™ Grøn STP-ester er et aminreaktivt farvestof, der kan bruges til at fremstille pHrodo™ Grønne biokonjugater i vandig buffer. STP-esteren vil reagere med primære aminer på et protein, celle eller virus for at skabe et stabilt konjugat, der kan bruges i levende celleassays eller opbevares til senere brug.
    Amin reaktiv pHrodo™ farvestof er også tilgængelig med rød fluorescens (se pHrodo™ Rød SE ). Derudover thiol-reaktiv pHrodo™ Rød Maleimid og Grøn Maleimid er et godt alternativ til amin-reaktive farvestoffer til antistofmærkning. Thiolmærkning sikrer, at farvestoffet ikke binder sig til antistoffets bindingsområde. pHrodo™ Grønne og røde konjugater, for eksempel dextran, E. coli og S. aureus , er også tilgængelige i brugsklar form.
    Kun til forskningsbrug. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Mængde 500μ g
    Produkttype STP Ester
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares≤ -20° C, udtørres og beskyttes mod lys.
    Kemisk reaktivitet Amin
    Detektionsmetode Fluorescens
    EF ekstinktionskoefficient 75000
    Reaktiv gruppe STP Ester
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Etiket eller farvestof pHrodo™ Grøn
    Farve Grøn
    Produktlinje pHrodo
    Emission 525
    Excitation 505