Få mere at vide
Molecular Probes™ pHrodo™ Grøn maleimid
Artikelnummer. 13345654
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 13345654
Brand: Molecular Probes™ P35370
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pHrodo™ Grøn maleimid
Den thiol-reaktive pH-følsomme pHrodo™ Grønt maleimidfarvestof er velegnet til fremstilling af biokonjugater til undersøgelse af endocytose og fagocytose. pHrodo™ Grøn øger dramatisk fluorescensen, da pH-værdien i omgivelserne bliver mere sur.
  • Brug pH-følsomt pHrodo™ Grønt maleimid til fremstilling af pH-følsomme biokonjugater efter eget valg
  • Få hurtigere og mere nøjagtige resultater end med nogen anden endocytose- eller fagocytoseanalyse, —uden behov for vasketrin eller quenchere
  • Multiplex med røde fluorescerende markører såsom RFP, pHrodo™ Rød, og mange andre Forøgelsen
    af fluorescens af pHrodo™ Grøn som pH-ændringer fra basisk til sur korrelerer med forsuring af intracellulære vesikler, hvilket gør det til et ideelt værktøj til at studere endocytose eller fagocytose og deres regulering af miljøfaktorer, lægemidler eller patogener. De spektrale egenskaber ved pHrodo™ Grøn gør det nyttigt til flerfarvede eksperimenter. pHrodo™ Grønt kan detekteres ved hjælp af de fleste standard grønne fluorescerende filtersæt og er blevet valideret til brug på en række forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi og high content screening (HCS). Manglen på fluorescens af pHrodo™ Grøn i et typisk ekstracellulært miljø eliminerer behovet for vasketrin eller quencher-farvestoffer i den eksperimentelle arbejdsgang.
    pHrodo™ Grøn Maleimid er et thiol-reaktivt farvestof, der kan bruges til at skabe pHrodo™ Grønne biokonjugater i vandig buffer. Maleimidet reagerer med frie sulfhydrylgrupper produceret ved reduktion af cysteiner i proteiner eller peptider. Maleimider er særligt nyttige til mærkning af antistoffer, da farvestoffet ikke vil binde til antistofbindingsstedet. Denne reaktion vil resultere i et stabilt konjugat, der kan anvendes i levende celleassays eller opbevares til senere brug.
    pHrodo™ Grøn er også tilgængelig i en aminreaktiv form (se pHrodo™ Grøn STP ), såvel som et udvalg af brugsklare konjugater (f.eks. E. coli , S. aureus og dextran). Desuden pHrodo™ Røde reaktive farvestoffer og brugsklare konjugater fås som farvealternativ med samme egenskaber.
    Kun til forskningsbrug. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Tørret ned
    Mængde 1 mg
    Produkttype Maleimid
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares≤ -20° C, udtørres og beskyttes mod lys.
    Kemisk reaktivitet Thiol
    Detektionsmetode Fluorescens
    EF ekstinktionskoefficient 75000
    Reaktiv gruppe Thiol
    Etiket eller farvestof pHrodo™ Grøn
    Farve Grøn
    Produktlinje pHrodo
    Emission 525
    Excitation 505
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • pHrodo Green Maleimide
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Akut toksicitet Kategori 4
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    • Hudsensibilisering Kategori 1
    Faresætning
    • H302-Farlig ved indtagelse.
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
    • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    • P330-Skyl munden.
    • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Indeholder: 1H-Pyrrole-2,5-dione