Få mere at vide
Molecular Probes™ pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Fagocytosekit til flowcytometri
Artikelnummer. 15491194
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15491194
Brand: Molecular Probes™ P35381
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Fagocytosekit til flowcytometri
De pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Fagocytosekit til flowcytometri muliggør påvisning af fagocytisk aktivitet i fuldblodsprøver og levende cellelinjer ved flowcytometri. Sættet indeholder alle de reagenser, der kræves til at vurdere partikelindtagelse og lysering af røde blodlegemer. Der medfølger tilstrækkelige reagenser i sættet til at udføre ca. 100 analyser μmed 100 l fuldblod pr. assay.
Se en valgguide for alle pHrodo Indikatorer, der bruges til billeddannelse, flowcytometri og mikropladeanalyser .
De pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Assay giver følsom detektion uden behov for quenching-reagenser og ekstra vasketrin, hvilket hjælper med at spare tid og minimere usikkerheden om, hvorvidt partikelsignaler stammer fra internaliserede partikler.
De pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Fagocytose Kit er:
  • Specifikt —fluorogent, pH-følsomt farvestof til påvisning af fagocytose
  • Hurtig og —reproducerbar, ingen vasketrin eller quencher-farve påkrævet
  • Fleksibel —multiplex med reagenser exciteret af andre laserlinjer
  • Kompatibel —multiplex med standardreagenser og CD-markører
    Hvordan det virker
    De pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ konjugater er inaktiverede, uopsoniserede E. coli , der fungerer som meget følsomme, fluorogene partikler til påvisning af fagocytisk indtagelse. Det unikke pHrodo™ Et farvestofbaseret system måler fagocytisk aktivitet baseret på forsuring af partikler, efterhånden som de indtages, hvilket eliminerer de vaske- og quenchingstrin, der er nødvendige med ikke-fluorogene indikatorer for bakteriel optagelse.
    De pHrodo™ Grønt farvestof
    Den nye Molecular Probes™ proprietære, pH-følsomme, pHrodo™ Grønt farvestof er ikke-fluorescerende ved neutral pH, men bliver lysegrønt ved forsuring. Fordi det er både fluorogent og pH-følsomt pHrodo™ Grønt farvestof kan bruges som en specifik sensor for fagocytiske hændelser; forsuring af fagosomet efter fagocytose er præget af grøn fluorescens. Det er derfor et ideelt værktøj til at studere fagocytose og dens regulering af lægemidler og/eller miljøfaktorer. Fluoroforen exciteres let med 488 nm argon-ion-laseren, og fluorescensemission kan opsamles ved hjælp af et standard 530/30 nm BP-filter på de fleste flowcytometre, og derfor er det nemt at bruge laserreagensmultiplekser på andre.
    Hurtig og reproducerbar
    Vasketrin og quencher farvestoffer er ikke nødvendige, da pHrodo™ Grønt farvestof er ikke-fluorescerende uden for cellen, hvilket gør farvningsprotokollen enkel og hurtig. Elimineringen af vasketrin og quencher-farvestoffer forbedrer også assays reproducerbarhed, især i pladelæserbaserede assays.
    Brug med bakterier
    Analyse af fagocytose af gram-positive eller gram-negative bakterier udføres let ved at bruge den færdige pHrodo™ Grøn BioParticles™ konjugater. Brug færdiglavet pHrodo™ Grøn BioParticles™ konjugater til bekvem analyse af fagocytose af gram-positive eller gram-negative bakterier eller de amin-reaktive bakterier pHrodo™ Grøn STP-ester til mærkning af mikroorganismer eller proteiner efter eget valg.
    pHrodo™ Indikatorer for fagocytose
    De pHrodo™ Grøn E. coliBioParticles™ Fagocytose Kit er en del af et større produktudbud af reagenser til måling af fagocytose. Forskere kan bruge en række forskellige pHrodo™ reagenser i pladelæsere, fluorescensmikroskopi-billeddannelse og flowcytometri.
    Yderligere oplysninger vedr pHrodo™ Grønne produkter, pHrodo™ Røde produkter og andre pHrodo™ indikatorer for fagocytose .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Indeholder lyseringsbuffer (10 ml), buffer B (200 ml), vaskebuffer (200 ml) og pHrodo™ grøn E. coliBioParticles™ (5 hætteglas, lyofiliseret produkt). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. Må ikke fryses.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Produkttype Fagocytosesæt
    Farvetype pHrodo™ Grøn
    Emission ⁄509 533
    Format Rør(er), slæde(r)
    Produktlinje pHrodo
    Mængde 1 kit
    Forsendelsestilstand Våd is
    Arter E. coli
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt