Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Farvestoffer til aminmærkning
Artikelnummer. 17158292
Farve:
Grøn
Mørkerød
Rød
Excitation/Emission:
505/525
560/585
640/655
Reaktiv del:
Aktiv Ester, STP Ester
TFP ester
Mængde:
1 mg
3 x 100 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
Pakke med 3
Artikelnummer. 17158292
Brand: Invitrogen™ P35358
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Amin-reaktiv og TFP-ester pHrodo farvestoffer muliggør nøjagtig måling af celleendocytose og fagocytose, med lavt signal-til-baggrund, til brug i levende celleassays.
Udfør celleinternaliseringsundersøgelser med lavt signal-til-baggrund og høj specificitet ved hjælp af pHrodo pH-sensorfarvestoffer, inkl pHrodo Røde, grønne og dybrøde farvestoffer. Disse farvestoffer kan konjugeres til biomolekyler, såsom antistoffer, og bliver kun stærkt fluorescerende, når de findes i sure miljøer, såsom dem i cellelysosomer og endosomer. Dette muliggør påvisning af det konjugerede biomolekyle i det levende celleassay uden behov for vasketrin eller quencher-farvestoffer i den eksperimentelle arbejdsgang.
pHrodo Røde, grønne og dybrøde farvestoffer De
aminreaktive pH-følsomme pHrodo Røde, grønne og dybrøde farvestoffer er optimeret til fremstilling af biokonjugater, der bruges til studiet af antistofinternalisering, endocytose og fagocytose i levende celleassays. Amin-reaktiv pHrodo farvestoffer gør det muligt for dig at mærke primære aminer på et antistof, protein, celle, virus eller andet aminholdigt biomolekyle for at skabe et konjugat, der fluorescerer inde i sure miljøer, men som viser lidt eller intet signal ved neutral pH. Manglen på fluorescens af pHrodo farvestoffer i et typisk ekstracellulært miljø eliminerer behovet for vasketrin eller quencher-farvestoffer i den eksperimentelle arbejdsgang.
pHrodo iFL Rød og Grøn STP Ester farvestoffer
pHrodo iFL Red og Green STP Ester farvestoffer er forbedrede versioner af originalen pHrodo Røde og grønne farvestoffer og er optimeret til at skabe mere opløselige konjugater end de originale farvestoffer. Denne forbedrede egenskab gør dem nyttige til mærkning af antistoffer, der ellers kan præcipitere ud af opløsningen under konjugering.
pHrodo Dyb rød TFP Ester
The pHrodo Deep Red TFP Ester er forskellig fra pHrodo iFL røde og grønne esterfarvestoffer, idet de har en lavere pKa og som et resultat viser både forbedrede signal-til-baggrundsforhold og fluorescerer senere i den endocytiske vej. Vores lave baggrund pHrodo Deep Red farvestof gør det nemmere end nogensinde at studere internalisering med en højere sikkerhed for resultater og mindre optimering pga pHrodo Deep Red farvestof fluorescerer kun i det sene endosom og lysosom.
Funktioner og fordele ved pHrodo farvestoffer til aminmærkning
Tilpasning —brug pH-følsom pHrodo farvestoffer til at lave pH-følsomme biokonjugater efter eget valg
Hastighed og nøjagtighed —får hurtigere og mere nøjagtige resultater end med nogen anden endocytose- eller fagocytoseanalyse, intet behov for vasketrin eller quenchere
Multipleksende —multiplex med grønne eller røde fluorescerende markører såsom GFP eller RFP med tre forskellige farvevalg
Overlegen signalvindue —med pHrodo Deep Red farvestofs minimale baggrund ved neutral pH, maksimalt signal-til-støj-forhold er aktiveret for at sikre resultater
Lav pKa —pHrodo Deep Red farvestof eliminerer ikke-specifikt signal fra ikke-internaliseret last, hvilket resulterer i fluorescens kun i sene endosomer og lysosomer. Stigningen i fluorescens af farvestoffer, når pH-
værdien forsures, korrelerer pHrodo med forsuring af intracellulære vesikler, hvilket gør disse farvestoffer til værdifulde værktøjer til undersøgelse af endocytose eller fagocytose og deres regulering af miljøfaktorer, lægemidler eller patogener. De spektrale egenskaber ved pHrodo farvestoffer gør dem også nyttige til flerfarveeksperimenter. pHrodo iFl Red, iFL Green og Deep Red farvestoffer kan detekteres ved hjælp af de fleste standard røde, grønne og dybrøde fluorescerende filtersæt. pHrodo farvestofkonjugater er blevet valideret til brug i en række forskellige anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi og high content screening (HCS).
pHrodo Deep Red farvestof har en lavere pKa ved design og viser intet signal under neutrale forhold, fluorescerende kun i sure miljøer. Denne unikke egenskab muliggør hurtig analyseudvikling og sikkerhed for resultater ved undersøgelse af antistofinternalisering og endocytiske/fagocytiske veje. pHrodo Deep Red-farvestof muliggør bedre skelnen mellem internaliseret last uden for cellen, hvorimod pHrodo iFl Røde og grønne farvestoffer fluorescerer i det tidlige endosom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pHrodo Dyb rød TFP Ester
Mængde 3 x 100 μg
Molekylvægt (g/mol) ∼1300
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del TFP ester
Etiket eller farvestof pHrodo™ Dyb rød
Etikettype pHrodo (pH-følsom)
Farve Mørkerød
Produktlinje pHrodo
Excitation/Emission 640/655