Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Løft biofarmaceutisk forskning med pHrodo Antistofmærkningssæt, designet til at karakterisere antistofinternalisering, et kritisk trin under forskning og udvikling af antistof-lægemiddelkonjugat. Kits giver en enkel, detaljeret protokol og avancerede oprensningskolonner for nemt at mærke og oprense antistoffer og andre store proteiner. Amin-reaktiv pHrodo farvestoffer binder kovalent til antistoffer og andre proteiner for at producere lyse, opløselige konjugater, hvis fluorescens stiger i sure organeller, herunder endosomer og lysosomer. Antistofinternalisering kan evalueres ved hjælp af flowcytometri, fluorescensmikroskopi og højindholdsscreening.
De pHrodo Red Antibody Labeling Kit og pHrodo Green Antibody Labeling Kit giver de nødvendige reagenser til nemt at mærke tre oprensede protein- eller antistofprøver med pHrodo Rød eller pHrodo Grønt farvestof. Disse sæt indeholder amin-reaktive, pH-følsomme pHrodo Rødt eller grønt STP-esterfarvestof, der kovalent binder til frie lysiner hvor som helst de forekommer i et antistof eller protein.
Farvestofferne inkluderet i dette sæt er forbedrede versioner af pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer. De er optimeret til dannelsen af lyse og opløselige biokonjugater, der bruges i studiet af antistofinternalisering, endocytose, fagocytose og til udvikling af antistof-lægemiddelkonjugater. Disse farvestoffer er også mere opløselige end originalen pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer, hvilket gør dem nyttige til mærkning af antistoffer, der ellers kan fælde ud af opløsningen under konjugering. pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer er ikke-fluorescerende uden for cellen, men fluorescerer lyserødt eller lysegrønt, da pH-værdien i deres omgivelser bliver mere sur, såsom dem, der findes inde i fagosomer og endosomer.
De pHrodo Røde og grønne mikroskalamærkningssæt giver følgende fordele:
•Bekvemmelig —mærkning tager typisk en time med mindre end 30 minutters praktisk tid
•Alsidighedsmærkning —kan udføres på 12-150 kDa molekylvægtsproteiner
•Tilpasning Opret dine —egne prober til at studere antistofinternalisering, fagocytose og endocytose
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, fluorescensmikroskopi |
| Produkttype | Antistofmærkningssæt |
| Mængde | 3 x 1 mg |
| Tilstrækkelig til | 3 x 1 mg reaktioner |
| Indhold og opbevaring | Opbevares på køl. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 505/525 nm |
| Mærkningsskala | 1 mg |
| Produktlinje | pHrodo |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Vis mere |