Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Løft biofarmaceutisk forskning med pHrodo Antistofmærkningssæt, designet til at karakterisere antistofinternalisering, et kritisk trin under forskning og udvikling af antistof-lægemiddelkonjugat. Kits giver en enkel, detaljeret protokol og avancerede oprensningskolonner for nemt at mærke og oprense antistoffer og andre store proteiner. Amin-reaktiv pHrodo farvestoffer binder kovalent til antistoffer og andre proteiner for at producere lyse, opløselige konjugater, hvis fluorescens stiger i sure organeller, herunder endosomer og lysosomer. Antistofinternalisering kan evalueres ved hjælp af flowcytometri, fluorescensmikroskopi og højindholdsscreening.
Red pHrodo Antibody Labeling Kit og pHrodo Green Antibody Labeling Kit leverer de reagenser, der er nødvendige for nemt at mærke tre rensede protein- eller antistofprøver med pHrodo rød eller pHrodo grøn farve. Disse sæt indeholder amin-reaktiv, pH-følsom pHrodo rød eller grøn STP-esterfarve, der kovalent binder til frie lysiner, hvor end de forekommer i et antistof eller protein.
De farvestoffer, der er inkluderet i dette sæt, er forbedrede versioner af pHrodo Røde og pHrodo Grønne farver. De er optimeret til skabelse af lyse og opløselige biokonjugater, der anvendes i studiet af antistofinternalisering, endocytose, fagocytose og til udvikling af antistof-lægemiddelkonjugater. Disse farvestoffer er også mere opløselige end de oprindelige pHrodo røde og pHrodo grønne farver, hvilket gør dem nyttige til mærkning af antistoffer, der ellers kan udfælde ud af opløsningen under konjugation. pHrodo Røde og pHrodo grønne farvestoffer er ikke-fluorescerende uden for cellen, men fluorescerer klart rødt eller klart grønt, efterhånden som pH-værdien i omgivelserne bliver mere sure, som dem der findes inde i fagosomer og endosomer.
De pHrodo røde og grønne Microscale Labeling Kits tilbyder følgende fordele:
• Bekvemmelighedsmærkning—tager typisk en time, med mindre end 30 minutters hands-on tid•
. Alsidighedsmærkning—kan udføres på 12-150 kDa molekylvægtsproteiner
•. Tilpasning—Skab dine egne sonder til at studere antistofinternalisering, fagocytose og endocytose.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, fluoresensmikroskopi |
| Produkttype | Antistofmærkningssæt |
| Mængde | 3 x 100 μg |
| Tilstrækkelig til | 3 x 100 μg Reaktioner |
| Indhold og opbevaring | Opbevar det i køleskab. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Excitation/Emission | 560/585 nm |
| Mærkningsskala | 100 μg |
| Produktlinje | pHrodo |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Vis mere |