Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 17132534
Skift visning
Mængde:
3 mærkningssæt
3 x 1 mg
3 x 100 μg
Excitation/Emission:
505/525 nm
560/585
560/585 nm
640/655 nm
Etiket eller farvestof:
pHrodo Dyb rød
pHrodo Grøn
pHrodo Grøn
pHrodo Rød
pHrodo Rød
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Excitation/Emission Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
17132534 3 x 1 mg 640/655 nm pHrodo Dyb rød 1 sæt
17122534 3 x 100 μg 640/655 nm pHrodo Dyb rød -
17879258 3 x 100 μg 560/585 nm pHrodo Rød -
18071663 3 x 1 mg 560/585 nm pHrodo Rød -
17889258 3 x 100 μg 505/525 nm pHrodo Grøn -
18011683 3 x 1 mg 505/525 nm pHrodo Grøn -
15951701 3 mærkningssæt 560/585 pHrodo Rød Pakke med 3
15961701 3 mærkningssæt 505/525 nm pHrodo Grøn Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17132534 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P35356
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør antistofinternalisering, endocytose og fagocytose-eksperimenter med tillid og lethed ved hjælp af de opdaterede pH-følsomme, klart fluorescerende farvestoffer og brugsklare spin-søjler i pHrodo Røde og grønne antistofmærkningssæt.
Løft biofarmaceutisk forskning med pHrodo Antistofmærkningssæt, designet til at karakterisere antistofinternalisering, et kritisk trin under forskning og udvikling af antistof-lægemiddelkonjugat. Kits giver en enkel, detaljeret protokol og avancerede oprensningskolonner for nemt at mærke og oprense antistoffer og andre store proteiner. Amin-reaktiv pHrodo farvestoffer binder kovalent til antistoffer og andre proteiner for at producere lyse, opløselige konjugater, hvis fluorescens stiger i sure organeller, herunder endosomer og lysosomer. Antistofinternalisering kan evalueres ved hjælp af flowcytometri, fluorescensmikroskopi og højindholdsscreening.
De pHrodo Red Antibody Labeling Kit og pHrodo Green Antibody Labeling Kit giver de nødvendige reagenser til nemt at mærke tre oprensede protein- eller antistofprøver med pHrodo Rød eller pHrodo Grønt farvestof. Disse sæt indeholder amin-reaktive, pH-følsomme pHrodo Rødt eller grønt STP-esterfarvestof, der kovalent binder til frie lysiner hvor som helst de forekommer i et antistof eller protein.
Farvestofferne inkluderet i dette sæt er forbedrede versioner af pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer. De er optimeret til dannelsen af lyse og opløselige biokonjugater, der bruges i studiet af antistofinternalisering, endocytose, fagocytose og til udvikling af antistof-lægemiddelkonjugater. Disse farvestoffer er også mere opløselige end originalen pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer, hvilket gør dem nyttige til mærkning af antistoffer, der ellers kan fælde ud af opløsningen under konjugering. pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer er ikke-fluorescerende uden for cellen, men fluorescerer lyserødt eller lysegrønt, da pH-værdien i deres omgivelser bliver mere sur, såsom dem, der findes inde i fagosomer og endosomer.
De pHrodo Røde og grønne mikroskalamærkningssæt giver følgende fordele:
•Bekvemmelig —mærkning tager typisk en time med mindre end 30 minutters praktisk tid
•Alsidighedsmærkning —kan udføres på 12-150 kDa molekylvægtsproteiner
•Tilpasning Opret dine —egne prober til at studere antistofinternalisering, fagocytose og endocytose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri, fluorescensmikroskopi
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 3 x 1 mg
Tilstrækkelig til 3 x 1 mg reaktioner
Indhold og opbevaring Opbevares på køl.
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 640/655 nm
Mærkningsskala 1 mg
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del TFP Ester
Opløselighed Vand
Etiket eller farvestof pHrodo Dyb rød
Farve Mørkerød
Mærkningsmål Antistoffer