Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 15951701
Click to view available options
Mængde:
3 mærkningssæt
3 x 1 mg
3 x 100 μg
Excitation/Emission:
505/525 nm
560/585
560/585 nm
640/655 nm
Etiket eller farvestof:
pHrodo Dyb rød
pHrodo Grøn
pHrodo Green
pHrodo Rød
pHrodo Red
Packungsgröße:
1 sæt
Pakke med 3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15951701
Marke: Invitrogen™ P36014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Udfør antistofinternalisering, endocytose og fagocytose-eksperimenter med tillid og lethed ved hjælp af de opdaterede pH-følsomme, klart fluorescerende farvestoffer og brugsklare spin-søjler i pHrodo Røde og grønne antistofmærkningssæt.
Løft biofarmaceutisk forskning med pHrodo Antistofmærkningssæt, designet til at karakterisere antistofinternalisering, et kritisk trin under forskning og udvikling af antistof-lægemiddelkonjugat. Kits giver en enkel, detaljeret protokol og avancerede oprensningskolonner for nemt at mærke og oprense antistoffer og andre store proteiner. Amin-reaktiv pHrodo farvestoffer binder kovalent til antistoffer og andre proteiner for at producere lyse, opløselige konjugater, hvis fluorescens stiger i sure organeller, herunder endosomer og lysosomer. Antistofinternalisering kan evalueres ved hjælp af flowcytometri, fluorescensmikroskopi og højindholdsscreening.
De pHrodo Red Antibody Labeling Kit og pHrodo Green Antibody Labeling Kit giver de nødvendige reagenser til nemt at mærke tre oprensede protein- eller antistofprøver med pHrodo Rød eller pHrodo Grønt farvestof. Disse sæt indeholder amin-reaktive, pH-følsomme pHrodo Rødt eller grønt STP-esterfarvestof, der kovalent binder til frie lysiner hvor som helst de forekommer i et antistof eller protein.
Farvestofferne inkluderet i dette sæt er forbedrede versioner af pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer. De er optimeret til dannelsen af lyse og opløselige biokonjugater, der bruges i studiet af antistofinternalisering, endocytose, fagocytose og til udvikling af antistof-lægemiddelkonjugater. Disse farvestoffer er også mere opløselige end originalen pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer, hvilket gør dem nyttige til mærkning af antistoffer, der ellers kan fælde ud af opløsningen under konjugering. pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer er ikke-fluorescerende uden for cellen, men fluorescerer lyserødt eller lysegrønt, da pH-værdien i deres omgivelser bliver mere sur, såsom dem, der findes inde i fagosomer og endosomer.
De pHrodo Røde og grønne mikroskalamærkningssæt giver følgende fordele:
Bekvemmelig —mærkning tager typisk en time med mindre end 30 minutters praktisk tid
Alsidighedsmærkning —kan udføres på 12-150 kDa molekylvægtsproteiner
Tilpasning Opret dine —egne prober til at studere antistofinternalisering, fagocytose og endocytose
Bestellinformation
Opbevares i køleskab (2 –8 °C), tørres ud, beskyttes mod lys og må ikke fryses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (applikation) Celleanalyse
Produkttype Proteinmærkningssæt
Mængde 3 mærkningssæt
Tilstrækkelig til 3 etiketter
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C), tørres ud, beskyttes mod lys og må ikke fryses.
Excitation/Emission 560/585
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje pHrodo
Etiket eller farvestof pHrodo Rød
Farve Rød
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt