Få mere at vide
Molecular Probes™ pHrodo™ AM Variety Pack
Artikelnummer. 15324756
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15324756
Brand: Molecular Probes™ P35380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kvantificer intracellulær pH med pHrodo AM Variety Pack, som indeholder pHrodo Røde og grønne AM intracellulære pH-indikatorfarvestoffer, der gennemtrænger celler og fluorescerer i sure cytosoliske miljøer. Disse pHrodo AM farvestoffer er kompatible med HCS, HTS, fluorescens mikropladelæsere og flowcytometri.
Mål og kvantificer intracellulær pH med pHrodo AM Variety Pack, som inkluderer pHrodo Røde og grønne AM-indikatorfarvestoffer, fluorogene prober, der krydser cellemembranen og forbliver i det intracellulære rum efter spaltning af uspecifikke esteraser.
De pHrodo AM Variety Pack indeholder et hætteglas hver af pHrodo Rød AM og pHrodo Grønne AM-indikatorfarvestoffer, hvor hvert hætteglas giver nok reagensvolumen til at teste en 96-brønds plade. pHrodo Rød AM og pHrodo Grønne AM intracellulære pH-indikatorer er fluorogene prober, der bruges til at måle intracellulær pH i levende celler. De er svagt fluorescerende ved neutral pH, men øges dramatisk i lysstyrke, når pH falder. Disse reagenser kan kvantificere cellulær cytosolisk pH i området 4 –9 med en pKa på∼ 6,5 og har excitations/emissionsspektre på 560/585 nm (pHrodo rød) og 509/533 nm (pHrodo Grøn).
pHrodo Rød AM og pHrodo Grønne AM-farvestoffer er fotostabile og egnede til brug i multipleksing-eksperimenter; pHrodo Rød multiplekser nemt med en bred vifte af blå, grønne og langt røde farvestoffer og reportere såsom GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grøn, Mitosox Grøn, og Mitotracker Deep Red, blandt mange andre. pHrodo Grønt farvestof multiplekser let med en bred vifte af blå, røde og langt røde farvestoffer, såsom Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 rød, NucBlue , RFP'er og Mitotracker Deep Red, blandt mange andre. De pHrodo Rød og pHrodo Grønne farvestoffer er blevet modificeret med AM-estergrupper, hvilket resulterer i et uladet molekyle, der kan trænge igennem cellemembraner. Når først de er inde i cellen, spaltes de lipofile blokerende grupper af ikke-specifikke esteraser, hvilket resulterer i en forbindelse, der tilbageholdes i det intracellulære rum. Fluorescensintensiteten af proben er så en indikator for intracellulær pH. Efterfølgende brug af det intracellulære pH-kalibreringsbuffersæt (kat.nr. P35379) gør det muligt at kvantificere denne intracellulære pH.
pHrodo Rød AM og pHrodo Grønne AM intracellulære pH-indikatorer er kompatible med forskellige platforme, såsom traditionel fluorescensmikroskopi, high content screening (HCS), flowcytometri og mikropladebaseret fluorimetri eller high throughput screening (HTS). Disse reagenser er også kompatible med widefield- eller konfokale fluorescensmikroskoper, flowcytometre, fluorescerende pladelæsere og instrumenter med højt indhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Farve Grøn, Orange
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C, udtørres og beskyttes mod lys.
Oversigt pHrodo™ AM Variety Pack
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Celleanalyse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Fluorometer, Instrument til analyse af højt indhold
Produkttype Fluorogen sonde
Emission Synlig
Form Væske
Format 96-brønds plade
Indikator pH-indikator
Indikatoregenskaber Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje pHrodo
Mængde 1 sæt
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Subcellulær lokalisering Cytoplasma
Tilstrækkelig til Test af en plade med 96 brønde
Excitation/Emission pHrodo™ Grøn: 509/533 nm
pHrodo™ Rød: 560/585 nm
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.