missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Phototrexate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18044782
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044782 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18044782 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7362/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Photoswitchable inhibitor of human dihydrofolate reductase

Phototrexate is a photoswitchable potent inhibitor of human dihydrofolate reductase (DHFR). Phototrexate is a photochromic analog of Methotrexate (Cat. No. 1230). Antifolate activity is switched on (cis-Phototrexate) by UVA (375 nm) light; it can be switched off (trans-Phototrexate) by blue or white light and by thermal relaxation in the dark. cis-Phototrexate (IC50 = 6 nM) significantly reduces the viability of HeLa cells compared with trans-Phototrexate (IC50 = 34 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-[(1 E)-2-(2,4-Diamino-6-quinazolinyl)diazenyl]benzoyl]-L-glutamic acid
CAS 2268033-83-4
Mængde 5 mg
Mål Dihydrofolate Reductase Inhibitors
Molekylær formel C20H19N7O5
Renhed 95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.