Få mere at vide
Lovibond™ Fotometritestreagens
Mængde:
100 pakke
15 ml
Type:
Triazolreagens, F25
Urinstofreagens 2
Pakningsstørrelse:
15ml
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
- Højeste kvalitetsproduktionsstandarder
- Maksimal nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| Mængde | 15 ml |
| Type | Urinstofreagens 2 |