Få mere at vide
Lovibond™ Fotometritestreagens
Artikelnummer. 11392510
Mængde:
100 pakke
15 mL
Type:
Triazolreagens, F25
Urinstofreagens 2
Pakningsstørrelse:
15ml
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11392510
Brand: Lovibond™ 459300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lovibond™ Fotometritestreagens er fremstillet under nøje kontrollerede forhold for at opretholde de højeste kvalitetsstandarder.
  • Højeste kvalitetsproduktionsstandarder
  • Maksimal nøjagtighed
Tekniske data
Format Væske
Mængde 15 mL
Type Urinstofreagens 2