Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Fotometer-System PC MultiDirect
Artikelnummer. 10089841
Skift visning
Produkttype:
Fotometer-System PC Multidirect
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10089841 Fotometer-System PC Multidirect Hver
1 options
Artikelnummer. 10089841 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12165.00 DKK
    10965.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 1199.02 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Anvendes i spildevand, drikkevand, industrielt procesvand, videnskabelige applikationer, statslige og private laboratorier, universiteter og forskningscentre, mobile applikationer
  • Dual Beam-teknologi og interferensfiltre for højeste nøjagtighed
  • En bred vifte af forprogrammerede metoder
  • Langtidsstabile LED'er som lyskilder
  • Opdatering af nye metoder og sprog via internettet (gratis)
  • Interface
  • Hukommelse til 1000 datasæt
  • Mobil
Tekniske data
Produkttype Fotometer-System PC Multidirect
Display Type LED
Til brug med (applikation) Spildevand, drikkevand, industrielt procesvand, videnskabelige applikationer, statslige og private laboratorier, universiteter og forskningscentre, mobilapplikationer