Få mere at vide
Cole-Parmer™ FF-200D-I økonomisk flammefotometer
Artikelnummer. 11485059
Skift visning
Type:
Industriens fotometerflamme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11485059 Industriens fotometerflamme Hver
1 options
Artikelnummer. 11485059 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8305505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46820.00 DKK
    33100.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 13719.84 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
FF-200D-I økonomisk flammefotometer med automatisk gasslukning sikrer operatørsikkerhed.
  • Enheden leveres med Na+-, K+-, Li+-, Ca+- og Ba+ -filtre.
  • Lav temperatur og enkelt kanal.
  • Brug dette økonomiske flammefotometer til rutinebestemmelser af natrium og kalium i industrielle og uddannelsesmæssige applikationer.
  • De fine og grove justeringskontroller giver nøjagtige målinger hver gang.
  • For sikkerheds skyld aktiveres en automatisk gasafspærringsmekanisme, hvis flammen ved et uheld slukkes.
Tekniske data
Spænding 230 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Type Industriens fotometerflamme