Få mere at vide
Lovibond™ Fotometercelle
Artikelnummer. 13576670
Mængde:
5 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 13576670
Brand: Lovibond™ 197629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lovibond Fotometercelle, Højde: 48mm, Inkluderer: Med låg, Antal: 5Pak
Tekniske data
Type Fotometercelle
Inkluderer Med låg
Mængde 5 Pakke
Højde (metrisk) 48 mm