Få mere at vide
Brady™ Fotoluminescerende selvklæbende prikker
Artikelnummer. 11766915 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11766915 25 mm Pakke med 15
11761316 16 mm Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11766915 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 263383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.40 DKK
    59.89 DKK / Pakke med 15
    Spare 7.51 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Brug disse fotoluminescerende selvklæbende prikker til at markere alt, der er vigtigt at lokalisere, især i fuldstændig mørke.
  • Brug disse fotoluminescerende prikker til at markere alt, der er vigtigt at lokalisere, især i fuldstændig mørke.
Tekniske data
Oversigt Fotoluminescerende individuelle prikker (selvklæbende)
Klæbende type Selvklæbende
Belægning Ingen
Farve Fotoluminescerende
Vise Blank
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Fotoluminescerende bånd
Sterilitet Ikke-steril
nr. pr. pakke 15 stk/kort
Mængde 15 Pk.
Form Rund
Dimensioner (L x B) 25 x 25 mm
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.5 mm
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Diameter (metrisk) 25 mm
Vægt (metrisk) 0.01 kg
Alternativt varenummer FOTOLPISKE-DIA 2.5