Få mere at vide
Brady™ Fotoluminescerende selvklæbende prikker
Beskrivelse
- Brug disse fotoluminescerende prikker til at markere alt, der er vigtigt at lokalisere, især i fuldstændig mørke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fotoluminescerende individuelle prikker (selvklæbende) |
| Klæbende type | Selvklæbende |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Fotoluminescerende |
| Vise | Blank |
| Slutte | Matte |
| Format | Label |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Vis mere |