Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerende polyester Glow-in-the-dark advarselstape
Artikelnummer. 11791955 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11791955 25,4 mm 1 rulning
11701965 50,8 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791955 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 224071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    481.43 DKK / 1 ruller
    Spare 68.57 DKK
    12% Slukket
På lager
BradyGlo™ B-324 Advarselstape overskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer og standarder for 10+ timers glødkrav.
  • Overskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt følgende standarder for 10+ timers glødkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-opløsning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 og Lloyd's register Cert. 01/6007
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) og PSPA Standard 002 Part 2
Oversigt Glød-i-mørke advarselstape
Klæbende type Akryl, Trykfølsom, Permanent
Belægning Ingen
Farve Fotoluminescerende
Vise Blank
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Fotoluminescerende bånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til udgangs- og retningsskilte, identifikation af brandalarmer og ildslukkere, afmærkning af udgangsveje med lav placering og retningsbestemt systemer til flugt- eller evakueringsveje. Anbefalet brug af fotoluminescerende sikkerhedsmærker
Glans 60° 121 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0079 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 9.14 m x 25.40 mm
Længde (engelsk) 10 yd.
Længde (metrisk) 9.14 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Højde (engelsk) 0,63 tommer.
Højde (metrisk) 16 mm
Alternativt varenummer LUMINOUS TAPE W25MMXL9.1M