Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerende polyester Glow-in-the-dark advarselstape
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Overskrider ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt følgende standarder for 10+ timers glødkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-opløsning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 og Lloyd's register Cert. 01/6007
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) og PSPA Standard 002 Part 2 |
| Oversigt | Glød-i-mørke advarselstape |
| Klæbende type | Akryl, Trykfølsom, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Fotoluminescerende |
| Vise | Blank |
| Slutte | Matte |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Vis mere |