Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerende polyester Glow-in-the-dark piletape
Artikelnummer. 11771665 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Form:
Pil
V-formet
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Form Pakningsstørrelse
11771665 50,8 mm Pil 1 rulning
11751665 50,8 mm V-formet 1 rulning
11781665 76,2 mm Pil 1 rulning
11761665 76,2 mm V-formet 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11771665 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 090973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    976.80 DKK / 1 ruller
    Spare 128.20 DKK
    11% Slukket
På lager
BradyGlo™ B-324 pilebånd overstiger ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt standarderne for 10+ timers glødkrav.
  • BradyGlo™ B-324 pilebånd overstiger ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt følgende standarder for 10+ timers glødkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-opløsning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 og Lloyd's register Cert. 01/6007
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) og PSPA Standard 002 Part 2
Oversigt Pil-stil
Klæbende type Akryl, Trykfølsom, Permanent
Belægning Ingen
Farve Grøn på fotoluminescerende
Vise Blank
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Fotoluminescerende bånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til udgangs- og retningsskilte, identifikation af brandalarmer og ildslukkere, afmærkning af udgangsveje med lav placering og retningsbestemt systemer til flugt- eller evakueringsveje. Anbefalet brug af fotoluminescerende sikkerhedsmærker
Glans 60° 121 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 stk.
Form Pil
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0079 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 4.57 m x 50.80 mm
Længde (engelsk) 5 yd.
Længde (metrisk) 4.57 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 2''
Alternativt varenummer B324 2 tommer. X5YD GRN/GLO PILETAPE