Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ Fotoluminescerende polyester Glow-in-the-dark piletape
Artikelnummer. 11751665
Bredde (metrisk):
50.8 mm
76.2 mm
Form:
Pil
V-formet
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11751665
Brand: Brady™ 090971
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BradyGlo™ B-324 pilebånd overstiger ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt standarderne for 10+ timers glødkrav.
  • BradyGlo™ B-324 pilebånd overstiger ASTM E 2072-00 standardspecifikationer samt følgende standarder for 10+ timers glødkrav: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-opløsning A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 og Lloyd's register Cert. 01/6007
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) og PSPA Standard 002 Part 2
Oversigt Glow-in-the-dark piletape - V-stil
Klæbende type Permanent akryl, Trykfølsom, Permanent
Belægning None
Farve Grøn på fotoluminescerende
Vise Blank
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Fotoluminescerende tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Til udgangs- og retningsskilte, identifikation af brandalarmer og ildslukkere, afmærkning af udgangsveje med lav placering og retningsbestemt systemer til flugt- eller evakueringsveje. Anbefalet brug af fotoluminescerende sikkerhedsmærker
Glans 60° 121 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 stk.
Form V-formet
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0079 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 4.57 m x 50.80 mm
Længde (engelsk) 5 yd.
Længde (metrisk) 4.57 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 2''
Alternativt varenummer B324 2 tommer. X5YD GRN/GLO V-STYLE TAPE