Tekniske data
| Alternativt varenummer | FOTOLUMEPILE LAYOUT 2 |
| Mængde | 20/Pk. |
| Højde (metrisk) | 18 mm |
| Bredde (metrisk) | 27 mm |
| Vist tekst | Bred pil |
| Produkttype | Markeringspil (fotoluminescerende) |
| Farve | Fotoluminescerende |