Få mere at vide
Buerkle™ Tovejsventiler
Artikelnummer. 10529451
Materiale:
PVDF
Polypropylen
Polypropylen, Polyethylen
Til brug med:
11 til 13 mm dia. Slange
5 til 7 mm dia. Slange
7 til 9 mm dia. Slange
9 til 11 mm dia. Slange
Samlet bredde (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10529451
Brand: Buerkle™ 86050060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tovejsventiler bruges til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning.
  • Til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning
  • PVDF: fremragende kemisk resistens, gennemsigtig, velegnet til fødevarer
  • PP/PE: til industriel brug, rød/hvid
  • Driftstemperatur: PVDF +0 op til +40° C, PP/PE +5 op til +40° C
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplade for nem montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med 5 til 7 mm dia. Slange
Inkluderer Monteringsplade
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Samlet bredde (metrisk) 4 mm
Type 2-vejs ventil