Få mere at vide
Buerkle™ Tovejsventiler
Artikelnummer. 10479472
Skift visning
Materiale:
PVDF
Polypropylen
Polypropylen, Polyethylen
Til brug med:
11 til 13 mm dia. Slange
5 til 7 mm dia. Slange
7 til 9 mm dia. Slange
9 til 11 mm dia. Slange
Samlet bredde (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med Samlet bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10479472 Polypropylen, Polyethylen 7 til 9 mm dia. Slange 6 mm Hver
10558871 PVDF 5 til 7 mm dia. Slange 4 mm Hver
10529451 Polypropylen, Polyethylen 5 til 7 mm dia. Slange 4 mm Hver
10272231 PVDF 7 til 9 mm dia. Slange 6 mm Hver
10180811 Polypropylen, Polyethylen 9 til 11 mm dia. Slange 8 mm Hver
10599392 PVDF 9 til 11 mm dia. Slange 8 mm Hver
10606295 PVDF 11 til 13 mm dia. Slange 8 mm Hver
10606105 Polypropylen 11 til 13 mm dia. Slange 8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10479472 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 86050080
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Tovejsventiler bruges til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning.
  • Til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning
  • PVDF: fremragende kemisk resistens, gennemsigtig, velegnet til fødevarer
  • PP/PE: til industriel brug, rød/hvid
  • Driftstemperatur: PVDF +0 op til +40° C, PP/PE +5 op til +40° C
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplade for nem montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med 7 til 9 mm dia. Slange
Inkluderer Monteringsplade
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Samlet bredde (metrisk) 6 mm
Type 2-vejs ventil