Få mere at vide
WTW™ pHotoFlex™ Turb Sæt
Beskrivelse
- Inkluderer en infrarød lyskilde til nefelometrisk turbiditetsmåling
- Acc. til DIN 27027/ISO 7027
- Præcision kan sammenlignes med laboratorieinstrumenter til turbiditetsmåling
- Sammen med AMCO Clear™ standarder gives højeste præcision for følsom test af drikkevand
- Integreret pH-måling
- Automatisk temperaturkompensation
- Field case-sæt giver et in-field laboratorium med en integreret bakke til at holde fotometer, kuvetter, målebæger og et stativ til pH-elektroden SenTix™ 41
- LSdata til bekvem datahåndtering og definition af brugerdefinerede metoder
- 100 brugerdefinerede metoder
- Datalagring til 1000 datasæt
- 0 til 16 pH-område
- 0 til 1100 NTU/FNU turbiditetsområde
- RS 232 interface, USB via valgfri adapter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | CombiCheck COD Kemisk iltbehov O 2 celle testkit |
| Nøjagtighed | < 2nm bølgelængde nøjagtighed, 0,005 abs. reproducerbarhed; ±0,01 pH; 0,01 NTU/FNU eller+ 2% af den målte værdi |
| Til brug med (applikation) | Vandanalyse og rutinemåling, pH- og turbiditetsmåling |
| Inkluderer | Feltkasse med bakke til at holde instrument, kalibreringsstandardsæt, LSdata og tilbehør |
| Lyskilde | LED |
| Bølgelængde | 436, 517, 557, 594, 610, 690,+ 860 |