Få mere at vide
WTW™ pHotoFlex™ Bærbart fotometer med pH
Artikelnummer. 10435992
Skift visning
Højde (metrisk):
117,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10435992 117,3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10435992 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 251100
På lager
En unik multi-parameter funktion af fotometri og elektrokemisk pH-måling
Med sin unikke multi-parameter funktion af fotometri og elektrokemisk pH-måling, pHotoFlex™ pH viser sin styrke med mere komplekse opgaver inden for miljøforvaltning, såsom vandrammevejledninger, under procesovervågning med skiftende lokaliteter og for fiskeklækkerier ved at bestemme NH3 og CO2: Den energieffektive LED-optik med 6 bølgelængder og en captive-adapter til alsidige applikationer med 16 og 28 kuvetter tillader måling af de mindste koncentrationer med mere end 180 programmer til standardparametre og farve. En liste over favoritter til de mest brugte tests, prøve-ID-numre og mere end 3.000 målinger pr. batterisæt letter feltmålinger. Den integrerede pH-funktion er en komplet elektrokemisk pH-måling af pH 0-16 med automatisk buffergenkendelse (TEC/NIST) ved at bruge den omfattende WTW valg af pH-målekæder. Temperaturkompensationen sker automatisk i de tilladte måleområder fra -5 … 100° C. De WTW MultiCal™ rutine tillader den automatiske kalibrering med op til 3 kalibreringspunkter. Til markbrug er der f.eks. den vedligeholdelsesfrie SenTix™ 41 anbefales, til præcisionsmålinger i laboratoriet, glaselektroden SenTix™ 81 bruges ofte. Den valgfri pc-software LSdata tilbyder GLP-kompatibel dataevaluering med datafilter og tillader input af op til 100 brugerdefinerede programmer, beregner disse automatisk som metoder og gemmer dem i pHotoFlex™ . Til den bekvemme brug i marken er der et etui til rådighed, inklusive pH-sonden SenTix™ 41 som et mobilt laboratorium med arbejdsflade og opbevaringsrum samt en masse tilbehør, såsom pH-standarder, stativ, pipetter og udskiftningsbatterier. Til laboratoriebrug kan fotometeret bruges sammen med en LabStation (ekstraudstyr) med strømforsyning fra stedet og udstyret med en ekstern stregkodelæser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type LED
Til brug med (applikation) Miljøovervågning, vandbehandling, drikkevareindustri, vinindustri, proceskontrol, multiparameterapplikationer til fotometri, pH og turbiditet
Højde (engelsk) 4,62 tommer.
Højde (metrisk) 117,3 mm
Længde (engelsk) 9,25 tommer.
Inkluderer Cirka 200 programmer og 100 brugerdefinerede programmer, 1000 datasæt og fulde elektrokemiske pH-funktioner
Længde (metrisk) 234.9 mm
Bølgelængde 436, 517, 557, 594, 610, 690nm
Bredde (metrisk) 85.5 mm
Bredde (engelsk) 3,37 tommer.