Få mere at vide
WTW™ pHotoFlex™ Bærbart fotometer med pH og turbiditet
Artikelnummer. 10192132
Skift visning
Højde (metrisk):
117,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10192132 117,3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10192132 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 251110
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
En unik kombination af fotometrisk, elektrokemisk pH- og turbiditetsmåling med laboratoriepræcision
Med sin unikke kombination af fotometrisk, elektrokemisk pH- og turbiditetsmåling med laboratoriepræcision, pHotoFlex™ Turb er den mest alsidige måler til omfattende arbejde - fra miljø- og procesovervågning på skiftende steder, via fiskeklækkerier hele vejen til drikkevandsanalyse og overvågning af sundhedskontorer og servicelaboratorier. Den energieffektive LED-optik med 6 bølgelængder og en smart adapter til en række applikationer med 16 og 28 mm kuvetter tillader måling af den mindste koncentration med mere end 150 programmer til standardparametre, specielle metoder og farve. Der er et stort udvalg af testsæt af lot-certificerede kuvetter hele vejen til økonomiske pulverreagenser til rådighed. En liste over favoritter til de mest brugte tests, prøve-ID-numre og mere end 3.000 målinger pr. batterisæt letter feltmålinger. Den integrerede pH-funktion er en komplet elektrokemisk pH-måling af pH 0-16 med automatisk buffergenkendelse (TEC/NIST) ved at bruge den omfattende WTW valg af pH-målekæder. Temperaturkompensationen sker automatisk i de tilladte måleområder fra -5 … 100° C. De WTW MultiCal™ rutine tillader den automatiske kalibrering med op til 3 kalibreringspunkter. eller markbrug, er der for eksempel den vedligeholdelsesfrie SenTix™ 41 anbefales, til præcisionsmålinger i laboratoriet, glaselektroden SenTix™ 81 bruges ofte. PhotoFlex ™Turb har også en infrarød lyskilde (IR) til nefelometrisk turbiditetsmåling (90° ) i henhold til DIN 27027 / ISO 7027. I kombination med langtidsstabiliteten AMCO Clear™ standard er den højest mulige præcision også garanteret for det følsomme drikkevandsområde. Den valgfri pc-software LSdata tilbyder en GLP-kompatibel dataevaluering med datafilter og tillader input af op til 100 brugerdefinerede programmer, beregner disse automatisk som metoder og gemmer dem i pHotoFlex™ . Til den bekvemme brug i marken er der et etui til rådighed, inklusive pH-sonden SenTix™ 41 og turbiditetsstandarder som et mobilt laboratorium med arbejdsflade og opbevaringsrum samt en masse tilbehør, såsom pH-standarder, stativ, pipetter og udskiftningsbatterier. Til laboratoriebrug kan fotometeret bruges sammen med en LabStation (ekstraudstyr) med strømforsyning fra stedet og udstyret med en ekstern stregkodelæser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type LED
Til brug med (applikation) Miljøovervågning, vandbehandling, drikkevareindustri, vinindustri, proceskontrol, multiparameterapplikationer til fotometri, pH og turbiditet
Højde (engelsk) 4,62 tommer.
Højde (metrisk) 117,3 mm
Længde (engelsk) 9,25 tommer.
Inkluderer Fuld elektrokemiske pH-funktioner og integreret IR-turbiditetsmåling iht. DIN/ISO med ca. 200 programmer og 100 brugerdefinerede programmer, 1000 datasæt
Længde (metrisk) 234.9 mm
Bølgelængde 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860nm
Bredde (metrisk) 85.5 mm
Bredde (engelsk) 3,37 tommer.