Få mere at vide
WTW™ Løsning til fototjek
Beskrivelse
Termisk udrådning er påkrævet i vandanalyse for den samlede bestemmelse af materialer såvel som tungmetaller. Færdiglavede reagenspræsentationer til fordøjelse af nitrat til bestemmelse af den samlede nitrogen samt tungmetaller indeholder alle nødvendige reagenser til termisk fordøjelse. Disse færdiglavede kuvetter eller den enkle tilberedning i tomme kuvetter med låg gør denne proces sikker, nem og hurtig. Derefter fordøjes de forberedte prøver i 16 mm kuvetter i termoreaktoren med valgbare standardprogrammer. Til bestemmelse af COD, totalkvælstof og totalfosfor, som allerede indeholder fordøjelsesreagenset og fordøjet og målt i én og samme kuvette, fås færdige testsæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Løsninger til fototjek |
| Til brug med (udstyr) | Fotometre |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Crack-Set 20
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium persulphaye, Potassium carbonate