Få mere at vide
Phosphotungstic Acid, n-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558064 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15558064 125 g Poly Bottle Hver
1 options
Artikelnummer. 15558064 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 289104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphotungstic Acid
Navn note n-Hydrate
CAS 12067-99-1
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 2.13kg
Mængde 125 g
Molekylær formel P2O5·24WO3·nH2O
Fysisk form Crystals
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent