Få mere at vide
Fosfowolframsyrehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3208578
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11349247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040116.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phosphowolframsyre bruges som katalysator til hydrolyse af propen til fremstilling af 2-propanol. Det er også involveret i heterogen katalysereaktion for at fremstille propen fra 2-propanol og methanol fra carbonhydrider. Dens ethanolopløsning bruges i biologi såvel som til at udfælde proteiner. Det bruges til at udfælde forskellige typer farvestoffer, såsom basisfarvestoffer og triphenylmethanfarvestoffer. I histologi bruges det til farvning af celleprøver. Det bruges i den gravimetriske analyse af kalium i analytisk kemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12067-99-1
MDL nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Tekniske data
Udseende White to off-white powder
Kemisk navn eller materiale Phosphotungstic acid hydrate
Farve Hvid
Tæthed 2.852g/cm3 at 20°C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Molekylær formel P2O5·24WO3·xH2O
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and ether
Formel vægt 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphotungstic acid hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphotungstic acidhydrate