Få mere at vide
Fosfhotungstisk syrehydrat
Artikelnummer. 11369247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369247 500 g 500g
11349247 25 g 25g
11359247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040116.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phosphowolframsyre bruges som katalysator til hydrolyse af propen til fremstilling af 2-propanol. Det er også involveret i heterogen katalysereaktion for at fremstille propen fra 2-propanol og methanol fra carbonhydrider. Dens ethanolopløsning bruges i biologi såvel som til at udfælde proteiner. Det bruges til at udfælde forskellige typer farvestoffer, såsom basisfarvestoffer og triphenylmethanfarvestoffer. I histologi bruges det til farvning af celleprøver. Det bruges i den gravimetriske analyse af kalium i analytisk kemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12067-99-1
MDL nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Tekniske data
Udseende Hvidt til off-white pulver
Kemisk navn eller materiale Phosphotungstic acid hydrate
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Molekylær formel P2O5·24WO3·xH2O
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og ether
Formel vægt 5706.35 (Vandfri)