Få mere at vide
Fosfowolframsyrehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359247 100 g 100g
11349247 25 g 25g
11369247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11359247 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040116.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phosphowolframsyre bruges som katalysator til hydrolyse af propen til fremstilling af 2-propanol. Det er også involveret i heterogen katalysereaktion for at fremstille propen fra 2-propanol og methanol fra carbonhydrider. Den er ethanolisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12067-99-1
MDL nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phosphotungstic acid hydrate
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Molekylær formel P2O5·24WO3·xH2O
Fysisk form Pulver
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7364
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol and ether
Formel vægt 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphotungstic acid hydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i