Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphotungstic acid hydrate |
| Navn note | P.A. |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | 12WO3·xH2O |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, diethylether og alkohol |
| IUPAC navn | 12-Tungstophosphathydrat |
| Formel vægt | 2880.17 |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphotungstic acid hydrate
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.