Beskrivelse
- Fosfhotungstisk syre anvendes i histologi som en komponent til farvning af celleprøver.
- Det er en almindelig negativ farvning for vira, nerver, polysaccharider og andre biologiske vævsmaterialer til billeddannelse med transmissionselektronmikroskop.
- Fosfhotungstisk syre er blevet brugt til at udfælde forskellige typer farvestoffer som søer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | ∼95 °C |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (1 g/10 ml), alkohol og ether. |
| Formel vægt | 2880.2 (anhyd) |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.