Få mere at vide
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10220041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10220041 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10220041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Farve White to Yellow
CAS 12067-99-1
Tungmetaller (som Pb) 50ppm max.
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Molekylær formel 24WO3·44H2O
Lineær formel 24WO3·44H2O
Fysisk form Crystalline Powder
MDL nummer MFCD00149916
Merck Index 15, 7476
Synonym PTA
Opløselighedsinformation Solubility in water: practical insoluble: 0.02% max.
Formel vægt 6498.96
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.