Få mere at vide
Fosforylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30012906
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012906 5 g
30007497 10 mg
17984905 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3609005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-23-4
Molekylær formel C2 H8 N O4 P
Molekylvægt (g/mol) 141.06
Synonym 2-Aminoethanol 1-(dihydrogen phosphate), Ethanol, 2-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ethanol, 2-amino-, phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-aminoethyl ester (6CI), 2-Aminoethanol O-phosphate, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine O-phosphate, Mono(2-aminoethyl) phosphate, Monoaminoethyl phosphate, NSC 254167, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Phosphoethanolamine, Phosphonoethanolamine, Phosphorylethanolamine
IUPAC navn 2-aminoethyldihydrogenfosfat
SMIL NCCOP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorylethanolamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Formel vægt 141.0191
Procent renhed >95%