Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fosforylering Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17987102 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17987102 0,5 g 0.5g
1 options
Artikelnummer. 17987102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27179410
 Begrænset vare
På lager
Phosphorylerende phosphoramidit kan bruges til at opnå phosphorylering af 5'-oligoterminalen (også kendt som Phosphate-ON eller Chemical Phosphorylation Reagent (CPR )).
Phosphorylerende phosphoramidit kan bruges til at opnå phosphorylering af 5'-oligoterminalen (også kendt som Phosphate-ON eller Chemical Phosphorylation Reagent (CPR )). Kemisk fosforylering er en omkostningseffektiv erstatning for enzymatiske metoder (via T4 kinase og ATP ), hvilket muliggør effektiv indførelse af terminale fosfatgrupper. Oligoer med et 5'-phosphat er befordrende for en række forskellige anvendelser ved at udnytte ligeringen af oligoer til hinanden, som f.eks. NGS adaptere, kloning og genkonstruktion. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish-hals, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 2-[2-(4,4-dimethoxytrityloxy)ethylsulfonyl]ethyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 34 H 45 F 3 N 2 O 7 PS
•Formelvægt: 656,66 g/mol
•HPLC renhed:≥ 95,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype Fosforylering CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Ingen (modifikator)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 95%
Mængde 0,5 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype Ingen (modifikator)
Form Pulver