Få mere at vide
Phosphoryl Bromide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15811341
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15811341 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15811341 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8210260100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 192°C/1013 hPa (Decomposes)
Kemisk navn eller materiale Phosphoryl Bromide
Smeltepunkt 55°C
CAS 7789-59-5
Mængde 100 g
Tæthed 2.82 g/cm3
MDL nummer MFCD00036298
Synonym Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide, Phosphoryl bromide
Molekylvægt (g/mol) 286.69