Få mere at vide
Fosfor(V) oxybromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus(V) Oxybromide |
| CAS | 7789-59-5 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | Br3OP |
| Synonym | Phosphoryl Bromide, Phosphonyl Tribromide, Phosphorus Bromide Oxide (PBr3O), Phosphorus Oxybromide, Phosphorus Oxytribromide, Phosphoryl Tribromide, Tribromophosphorus Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/Br3OP/c1-5(2,3)4 |
| SMIL | BrP(=O)(Br)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.69 |
| Formel vægt | 283.7237 |