Få mere at vide
Fosfor(V) oxybromid, TRC
Artikelnummer. 30426860
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30426860 5 g
1 options
Artikelnummer. 30426860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3608805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) Oxybromide
CAS 7789-59-5
Mængde 5 g
Molekylær formel Br3OP
Synonym Phosphoryl Bromide, Phosphonyl Tribromide, Phosphorus Bromide Oxide (PBr3O), Phosphorus Oxybromide, Phosphorus Oxytribromide, Phosphoryl Tribromide, Tribromophosphorus Oxide
InChI formel InChI=1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
SMIL BrP(=O)(Br)Br
Molekylvægt (g/mol) 286.69
Formel vægt 283.7237