Få mere at vide
Phosphorus(V) oxybromide, 98% min
Artikelnummer. p-3208576
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11488660
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 056135.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use As a Chemical Intermediate | CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286.685 g/mol
Som et kemisk mellemprodukt. Fosfor(V)-oxybromid anvendes som bromeringsmiddel i syntesen af 2,4,6-tribrompyrimidin og bromheterocykliske forbindelser. Det bruges i fosfor flammehæmmeren og fosfor aktivatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-59-5
Molekylær formel Br3OP
Molekylvægt (g/mol) 286.685
MDL nummer MFCD00036298
InChI nøgle UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMIL O=P(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 189 °C
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) tribromide oxide
Smeltepunkt 56 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid.
Formel vægt 286.73
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.822
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) oxybromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphorus oxybromide