Få mere at vide
Fosfor(V) oxybromid, 98% min
Beskrivelse
Som et kemisk mellemprodukt. Fosfor(V)-oxybromid anvendes som bromeringsmiddel i syntesen af 2,4,6-tribrompyrimidin og bromheterocykliske forbindelser. Det bruges i fosfor flammehæmmeren og fosfor aktivatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 189 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus(V) oxybromide |
| Smeltepunkt | 56 °C |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 2.822 |
| FN nummer | UN1939 |
| Merck Index | 14,7348 |
| Opløselighedsinformation | Nedbrydes i vand; Opløselig i ether, kulstofdisulfid, benzen, kloroform og svovlsyre. |
| Vis mere |