Få mere at vide
Fosfor(V) oxybromid, 98% min
Beskrivelse
Som et kemisk mellemprodukt. Fosfor(V)-oxybromid anvendes som bromeringsmiddel i syntesen af 2,4,6-tribrompyrimidin og bromheterocykliske forbindelser. Det bruges i fosfor flammehæmmeren og fosfor aktivatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 189 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus(V) tribromide oxide |
| Smeltepunkt | 56 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Analyseprocentområde | 98% min. |
| Tæthed | 2.822 |
| Opløselighedsinformation | Nedbrydes i vand. Opløselig i ether, kulstofdisulfid, benzen, kloroform og svovlsyre. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phosphorus(V) oxybromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxybromide