Få mere at vide
Fosfor(V)oxid, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11386038
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386038 500 g 500g
11366038 50 g 50g
11376038 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010524.36
 Begrænset vare
På lager
Til brug som tørrings- og dehydreringsmiddel, som kondensationsmiddel i organisk syntese, i sukkerraffinering | CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141,94 g/mol
Anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Anvendes til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. I stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Kogepunkt 360 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) oxide
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Svag
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2.39
FN nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Synonym Phosphoric anhydride; Phosphoric oxide
Opløselighedsinformation Opløselig i H2SO4; Uopløselig i acetone og ammoniak; Nedbrydes i vand.
Formel vægt 141.94
Procent renhed ≥98%
Grad ACS