Få mere at vide
Phosphorus(V) oxide, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11376038
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376038 4 x 500 g 2000g
11366038 50 g 50g
11386038 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11376038 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010524.57
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use As a Drying and Dehydrating Agent, As a Condensing Agent in organic Synthesis, in Sugar Refining | CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Anvendes til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. I stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Kogepunkt 360°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) oxide
Smeltepunkt 340°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 4 x 500 g
Analyseprocentområde 98% min.
Synonym Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide
Opløselighedsinformation Soluble in H2SO4. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formel vægt 141.94
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 2.39