Learn More
Phosphorus(V) oxide, 99.99%
Product Code. p-4407691
Click to view available options
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
500g
Product Code. 11433880
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089966.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Fosfor(V)oxid anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Det bruges også til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner et Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. Det er i stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Kogepunkt 360°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) oxide
Smeltepunkt 340°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Opløselighedsinformation Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formel vægt 141.94
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.39 g/cm3 at 20°C