Få mere at vide
Fosfor(V)oxid, 99,99%
Beskrivelse
Fosfor(V)oxid anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Det bruges også til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner et Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. Det er i stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 360 °C (sublimering) |
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus(V) oxide |
| Smeltepunkt | 340 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Tæthed | 2,39 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |