Få mere at vide
Fosfor(V)oxid, 99,99%
Artikelnummer. 11423880
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423880 100 g 100g
11433880 10 g 10g
11413880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089966.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141,94 g/mol
Fosfor(V)oxid anvendes som tørre- og dehydreringsmiddel, kondensationsreagens i organisk syntese og laboratoriereagens. Det bruges også til sukkerraffinering og til brandslukning. Fosforpentoxid i DMSO danner et Onodera-reagens, som oxiderer alkoholer. Det er i stand til at omdanne mineralsyrer til anhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-56-3
Molekylær formel O5P2
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00011440
InChI nøgle DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tricyclo[3.3.1.13,7]tetraphosphoxan-1,3,5,7-tetron
SMIL O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Tekniske data
Kogepunkt 360 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Phosphorus(V) oxide
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99%
Opløselighedsinformation Opløselig i svovlsyre. Uopløseligt i acetone og ammoniak. Nedbrydes i vand.
Formel vægt 141.94
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2,39 g/cm3 ved 20 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide